Merck
C60805
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
99%
Sinónimos:
5-Chloro-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
225.55
Beilstein:
1973477
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
densidad
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
CFPIGEXZPWTNOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)