C5505
Ethyl 2-oxo-3-piperidinecarboxylate
99%
Sinónimos:
3-Carbethoxy-2-piperidone, 3-Ethoxycarbonyl-2-piperidone, Ethyl 2-piperidone-3-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
80-82 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C1CCCNC1=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-9-7(6)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
DUMNOWYWTAYLJN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?