Merck
C53205
Sigma-Aldrich
1-Chloromethyl-2-methylnaphthalene
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 191,00
US$ 191,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 191,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C10H6CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
190.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 191,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
59-62 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1CCl
InChI
1S/C12H11Cl/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)12(9)8-13/h2-7H,8H2,1H3
Clave InChI
STBYRSZXHDPASK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)