Merck
C4753
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
185.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
MZPNQUMLOFWSEK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)