Merck
C25406
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzotrichloride
96%
Sinónimos:
α,α,α,2-Tetrachlorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
229.92
Beilstein:
2046639
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.583 (lit.)
bp
260-264 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
densidad
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Clave InChI
MFHPYLFZSCSNST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)