C112437
Cyclopentanone oxime
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
bp
196 °C (lit.)
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES string
O\N=C1/CCCC1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)