Merck
C107
Sigma-Aldrich
Calcium acetylacetonate hydrate
99.95%
Sinónimos:
2,4-Pentanedione calcium derivative, Ca(acac)2
About This Item
Fórmula lineal:
Ca(C5H7O2)2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
238.29 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.95%
Formulario
solid
composición
Degree of hydration, ~0.5
idoneidad de la reacción
core: calcium
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ca]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ca.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
Clave InChI
FFWWBMKQRYMOKA-SUKNRPLKSA-L
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)