Documentos clave
BR94915
BRAND® standard ground joint funnel
funnel O.D. 80 mm
Sinónimos:
Funnels, Standard ground joint funnels
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 60,60
US$ 60,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 60,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 60,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
Junta
joint ST/NS29/32
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 94915
embudo D.E.
80 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Half-round body. Stem fits standard ground sockets. Ideal for filling liquids or powders into multi-neck flasks.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)