BR782094
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade prem
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinónimos:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade premium
Seleccione un Tamaño
US$ 181,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 181,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
polystyrene
white wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
envase
pack of 5 ea
pkg of (bulk packed)
fabricante / nombre comercial
BRAND 782094
tamaño
330 μL
96 wells
volumen de trabajo
330 μL
color
white, with transparent bottom
tipo de unión
cell culture treated
Descripción general
Características y beneficios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)