BR782091
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade prem
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinónimos:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade premium
Seleccione un Tamaño
US$ 1.250,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.250,00
Productos recomendados
Materiales
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt Skirt (F-bottom)
envase
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
fabricante / nombre comercial
BRAND 782091
tamaño
330 μL
96 wells
volumen de trabajo
330 μL
color
black, with transparent bottom
tipo de unión
cell culture treated
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)