BR781611
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinónimos:
96-well, BRANDplates®, Microplates, medium binding, plates, pureGrade
Seleccione un Tamaño
US$ 1.050,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.050,00
Productos recomendados
Materiales
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781611
tamaño
330 μL
volumen de trabajo
330 μL
color
black, with transparent bottom
idoneidad
suitable for (bacteriological assays)
tipo de unión
medium binding surface
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)