BR781603
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, conical bottom, transparent
Sinónimos:
96-well, BRANDplates®, Microplates, medium binding, plates, pureGrade
Seleccione un Tamaño
US$ 211,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 211,00
Productos recomendados
Materiales
colorless wells
conical bottom
polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781603
tamaño
350 μL
96 wells
volumen de trabajo
350 μL
color
transparent
idoneidad
suitable for (bacteriological assays)
tipo de unión
medium binding surface
Aplicación
Características y beneficios
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)