BR76020
BRAND® spring clip
size 16 mm , Grip, bore 3 mm
Sinónimos:
Clips, Spring clips, Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
zinc-plated steel
descripción
zinc/PE-coated steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 76020
calibre
3 mm
tamaño
16 mm , Grip
Descripción general
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)