Documentos clave
BR708728
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraMark
tube volume 20-40 μL , Dual marks, red
Sinónimos:
Micropipettes, Pipettes, intraMARK
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
red
Características
DE-M marking, To Contain
envase
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
fabricante / nombre comercial
BRAND 708728
Longitud
125 mm
tubo volumen
20-40 μL , Dual marks
Descripción general
DIN ISO 7550. DE-M marking for volumes greater than 5 µl. Calibrated to contain (TC, In). Color code to ISO for clear identification.
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)