BR708707
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraMark
tube capacity 5 μL, white
Sinónimos:
Micropipettes, Pipettes, intraMARK
About This Item
Productos recomendados
Materiales
white
Características
DE-M marking, To Contain
envase
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
fabricante / nombre comercial
BRAND 708707
Longitud
125 mm
tubo capacidad
5 μL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)