Documentos clave
BR708024
Discharge tube valve for Dispensette® S Trace Analysis
10 mL, Tantalum spring, L 105 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 46,80
US$ 46,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 46,80
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
US$ 46,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
screw cap ETFE
without recirculation valve
fabricante / nombre comercial
BRAND 708024
envase
1 ea of
Longitud
105 mm
capacidad
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Without recirculation valve. Nominal volume 10 ml. Screw cap ETFE. Discharge. Ttube marked with ′Pt-Ir′ or ′Ta′.
Información legal
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)