Documentos clave
BR708016
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 55,60
US$ 55,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 55,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 55,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene cap
fabricante / nombre comercial
BRAND 708016
envase
1 ea of
Longitud
135 mm
capacidad
25, 50 and 100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Without recirculation valve
Información legal
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)