BR474744
BRAND® microscope slide
ground edges, twin frosted end
Sinónimos:
Microscope slides, Microscopy
Seleccione un Tamaño
US$ 610,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 610,00
Productos recomendados
Materiales
soda-lime glass
Características
ground edges, twin frosted end
fabricante / nombre comercial
BRAND 474744
tamaño
76 mm × 26 mm × 1 mm
Descripción general
- Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
- Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
- Thickness approx.: 1 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)