BR4640240
BRAND® Dispensette® S Trace Analysis Analog-adjustable bottle-top dispenser
tantalum spring, volume range 1-10 mL, without recirculation valve
Sinónimos:
bottle top dispensers
Seleccione un Tamaño
US$ 1.770,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.770,00
Productos recomendados
Características
incremental 0.2 mL
without recirculation valve
fabricante / nombre comercial
BRAND 4640240
intervalo de volumen
1-10 mL
Adaptador
45 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Also suitable for dispensing of hydrofluoric acid when using platinum-iridium valve spring.
Características y beneficios
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Contenido relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.