Documentos clave
BR4600211
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 1 mL, with recirculation valve
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 744,00
US$ 744,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 744,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 744,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
DE-M marking
with recirculation valve
fabricante / nombre comercial
BRAND 4600211
volumen
1 mL
Adaptador
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Categorías relacionadas
Descripción general
Dispensette S is suitable for an amazingly broad range of applications, particularly for many acids, saline solutions and organic solvents.
Características y beneficios
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Otras notas
Fixed Volume- For standard applications. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.