BR36984
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 2000 mL, neck joint: ST/NS 29/32, glass stopper
Sinónimos:
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
US$ 162,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 162,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
glass stopper
Junta
joint: ST/NS neck29/32
Características
accuracy class A
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND 36984
capacidad
2000 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)