BR36406
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 20 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 10/19
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
US$ 82,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 82,60
Productos recomendados
Materiales
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
Junta
joint: ST/NS10/19
Características
accuracy class A
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 36406
capacidad
20 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)