Documentos clave
BR36248
BRAND® measuring flask
capacity 250 mL, GL 25
Sinónimos:
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 416,00
US$ 416,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 416,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 416,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PFA
Características
accuracy class A
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND 36248
capacidad
250 mL
Adaptador
GL 25
Descripción general
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)