Documentos clave
BR31762
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 1000 mL
Sinónimos:
Graduated Cylinders, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 10 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 31762
intervalo de medición del volumen
1000 mL
Descripción general
Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)