Documentos clave
BR29215
BRAND® soaking jar
for pipette length 600 mm
Sinónimos:
Pipette Rinsing Systems, Pipettes, Soaking jar
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
high-density polyethylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 29215
D.I. × Al
150 mm × 660 mm
capacidad
12.5 L
Categorías relacionadas
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)