Documentos clave
BR28925
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 235-305 mm pipettes
Sinónimos:
Pipette container, Pipette holder, Storage case
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 104,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 104,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.13
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
aluminum
Características
Holds 235-305 mm pipettes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 28925
Descripción general
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)