BR27829
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL , with 0.01 mL subdivisions, type 2
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Seleccione un Tamaño
US$ 165,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 165,00
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
BRAND 27829
intervalo de medición
accuracy: 0.1 mL
capacidad
2 mL , with 0.01 mL subdivisions
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.