Documentos clave
BR27818
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
camber 1 mL , with 0.1 mL subdivisions, type 2
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 127,00
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 127,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
BRAND 27818
intervalo de medición
accuracy: 0.1 mL
inclinación
1 mL , with 0.1 mL subdivisions
Descripción general
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Información legal
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.