Documentos clave
BR23871
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Polyethylene Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 25 mL
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 275,00
US$ 275,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 275,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
US$ 275,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Materiales
PE bottle (bottle with base)
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
transparent PVC tube (filling tube)
Características
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 23871
intervalo de medición
accuracy: ±0.03 mL
volumen
25 mL
capacidad
1000 mL capacity(bottle)
Descripción general
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)