BR115510
BRAND® test tube rack
PTFE, diam. 13 mm , 21 tubes
Sinónimos:
Accessories, Test Tube Racks, Tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 215,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 215,00
Productos recomendados
Materiales
PTFE
fabricante / nombre comercial
BRAND 115510
L × An × Al
180 mm × 60 mm × 60 mm
Diámetro
13 mm , 21 tubes
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® test tube racks are sturdy with excellent mechanical strength.
- Chemically resistant to most reagents.
- Suitable for use in temperatures from -200 °C to 250 °C.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)