BR114845
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 5 mL, with internal thread, round bottom
Sinónimos:
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 849,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 849,00
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
esterilidad
sterile
Características
RNase and DNase free
Internal thread
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 114845
Parámetros
-196 °C min. temp.
técnicas
cryopreservation: suitable
capacidad
5 mL
tubo diám.
12.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)