Documentos clave
BR114715
BRAND® universal sample tube
diam. × L 16 mm × 100 mm
Sinónimos:
Test tubes, Tubes
Seleccione un Tamaño
2000 EA
US$ 181,00
US$ 181,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2000 EA
US$ 181,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 181,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
clear
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
descripción
RCF max - 2000
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 2,000 × g
graduations: no
envase
pack of 3000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 114715
diám. × L
16 mm × 100 mm
Descripción general
The BRAND® universal sample tube is constructed from transparent polystyrene (PS), providing clear visibility for monitoring samples. Its versatile design makes it suitable for a wide range of laboratory applications, from sample collection to storage.
Características y beneficios
Excellent sample visibility
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)