BR113941
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 16 mm × 160 mm, thickness 1.0 mm
Sinónimos:
Culture tubes, Tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 156,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 156,00
Productos recomendados
Materiales
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 1,800 × g
neck thread external thread
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 113941
L × An
16 mm × 160 mm
capacidad
16 mL
20 mL
grosor
1.0 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Excellent sample visibility
- Tight sealing screw caps
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)