Merck
BOG00100
Sigma-Aldrich
2-(1-Adamantyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 994,00
US$ 994,00
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 994,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H19NO2S
Peso molecular:
277.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 994,00
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
CC1=C(C(O)=O)SC(C23C[C@@]4([H])C[C@](C3)([H])C[C@](C2)([H])C4)=N1
InChI
1S/C15H19NO2S/c1-8-12(13(17)18)19-14(16-8)15-5-9-2-10(6-15)4-11(3-9)7-15/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,17,18)/t9-,10+,11-,15-
Clave InChI
GQVDXTCTMCYLQZ-INTQUWMHSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)