BOG00099
5-Methyl-2-(4-nitrophenyl)-4-phenylthiazole
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 664,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 664,00
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
CC(SC(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=N2)=C2C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C16H12N2O2S/c1-11-15(12-5-3-2-4-6-12)17-16(21-11)13-7-9-14(10-8-13)18(19)20/h2-10H,1H3
Clave InChI
RXSFBSYDSRINBI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)