BOG00036
3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
97%, AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 266,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 266,00
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2noc(n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O/c1-11-7-9-12(10-8-11)14-16-15(18-17-14)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Clave InChI
GZLTUHPTDPXMHI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)