Documentos clave
BMSW1000500
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
size 500 g
Sinónimos:
milligram calibration weight, top pan balance weight, top pan calibration
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 248,00
US$ 248,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 248,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
US$ 248,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W1000-500
tamaño
500 g
Descripción general
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
F1 grade weights can be used for routine calibration and accuracy confirmation of precision, compact, and portable Laboratory balances (readability 0.1 to 0.001g).
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)