BMSE1101COMB1
Benchmark Extra Doublesided Combs for myGel ”InstaView” Casting Set
Sinónimos:
electrophoresis comb, gel comb
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific E1101-COMB1
General description
Double sided comb, 22/12 teeth, for use with myGel Mini casting set
Application
myGel, casting, electrophoresis, agarose
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)