Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
BMSB2402
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 2 L, AC/DC input 115 V
Sinónimos:
dry bath, block heater
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific B2402
Parámetros
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
baño capacidad
2 L
Descripción general
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
Aplicación
Heating of laboratory liquids in various containers
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)