Merck
BLN00067
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 2.400,00
US$ 2.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 2.400,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrIN3
Peso molecular:
323.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 2.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
IC1=NNC2=C1C=CN=C2Br
InChI
1S/C6H3BrIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
RAGDXYJRZOFKCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)