BCH00019
tetra(4-Hydroxyboryphenyl)methane
Seleccione un Tamaño
US$ 828,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 828,00
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
OB(O)C1=CC=C(C(C2=CC=C(B(O)O)C=C2)(C3=CC=C(B(O)O)C=C3)C4=CC=C(B(O)O)C=C4)C=C1
InChI
1S/C25H24B4O8/c30-26(31)21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(12-4-18)27(32)33,19-5-13-23(14-6-19)28(34)35)20-7-15-24(16-8-20)29(36)37/h1-16,30-37H
Clave InChI
HUKKNLZHFLXUKJ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)