BAH131821010
Clavies® autoclave bags
width × H × thickness 10 in. (250 mm) × 10 in. (250 mm) × 2 mil (0.05 mm), clear, pack of 100 ea
Sinónimos:
sterilzation bag, transparent autoclave bags
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H13182-1010
width × H × thickness
10 in. (250 mm) × 10 in. (250 mm) × 2 mil (0.05 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Three largest sizes hold 65, 200 and 240 standard Petri dishes respectively
- Steam autoclavable at 135°C (275°F)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)