Documentos clave
BAF367380050
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 50 mL (2 oz)
Sinónimos:
Lab Scoop, spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36738-0050
L total
4.375 in. (110 mm)
bowl L
2.75 in. (70 mm)
bowl diam.
1.5 in. (38 mm)
capacidad nominal
50 mL (2 oz)
Categorías relacionadas
Descripción general
These reusable, high-quality scoops can be used time and time again for powder and granule handling in pharmaceutical and food handling settings.
Características y beneficios
  • Pharmaceutical 316 grade stainless steel
  • Easy to clean seamless design to help prevent cross-contamination
  • High salt and acid resistance, ideal for food sampling
  • Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
  • GMP compliant
  • Autoclavable
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)