Documentos clave
BAF203111718
SP Bel-Art® Safe-Lab Joint Tubing Adapter
for 24/40 Tapered Joints
Sinónimos:
adapter tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F20311-1718
Agujero diám.
10 mm
Descripción general
Stopper has PTFE body with Viton® O-ring.
Características y beneficios
  • Polypropylene screw cap on top has an inside O-ring for depth adjustment of glass tubing
  • Bottom inner joint has a threaded extracting nut for easy removal of adapter
  • Not Autoclavable
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)