Documentos clave
BAF188710000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, 120 x 13-16mm Tubes
Sinónimos:
polypropylene rack, tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 120 x 13-16mm Tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18871-0000
H × L × width
3.5 in. (89  mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
plataforma tamaño
2.8125 in. (71 mm)
Descripción general
These polypropylene racks provide a practical method of pipetting and storing a large number of samples.
Características y beneficios
  • Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
  • Useful in clinical labs for storage of samples
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)