BAF187990000
Scienceware® test tube capper
Polypropylene with vinyl covered handhold
Seleccione un Tamaño
US$ 72,80
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 72,80
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18799-0000
diám. × Al
4.4 cm × 8.9 cm
Descripción general
- Capping can be performed with test tubes in a rack or while being held in the hand
- Designed for use with recessed center test tube caps
- Polypropylene with vinyl covered handhold
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)