BAF170940050
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 20 L ((5 Gal))
Sinónimos:
liquid detergent
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
pkg of 20 L ((5 Gal))
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F17094-0050
Características y beneficios
- Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
- 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
- Not for use in automatic dishwashers
- Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution
- 3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
- 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
- Not for use in automatic dishwashers
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)