Merck
B99006
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylphenol
98%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 41,40
US$ 41,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 41,40
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
1210026
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 41,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.03 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.522 (lit.)
bp
226-228 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h4-8,11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
NGFPWHGISWUQOI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Aplicación
2-sec-Butylphenol is a precursor to synthesize various coumarin and benzofuran derivatives that are used as lipid-lowering agents[1] and potential bone anabolic agents.[2][3][4] It can also be used as a solvent in organic synthesis.[5]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Benzofuran-pyran hybrids: A new class of potential bone anabolic agents.
Gupta S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 28(10), 1719-1724 (2018)
Masashi Hattori et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(5), 3688-3693 (2017-01-18)
Photo-assisted phosphorylation of an anatase TiO
Spectrophotometric determination of nitrate in vegetable products using 2-sec-butylphenol.
A Tanaka et al.
The Analyst, 107(1271), 190-194 (1982-02-01)
Benzofuran-dihydropyridine hybrids: A new class of potential bone anabolic agents.
Modukuri R K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 25(24), 6450-6466 (2017)
RuSn bimetallic catalysts for selective hydrogenation of levulinic acid to ?-valerolactone.
Wettstein S G, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 117, 321-329 (2012)