Merck
B8875
Sigma-Aldrich
1-Benzylindole-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
251.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C16H13NO2/c18-16(19)14-11-17(10-12-6-2-1-3-7-12)15-9-5-4-8-13(14)15/h1-9,11H,10H2,(H,18,19)
Clave InChI
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Indoleacetic acid analogs as differentiation-inducing and antiproliferative agents for human myeloblastoma cells
  • Indole-carboxamide derivatives as inhibitors of lipid peroxidation and superoxide anion formation
  • Indole carboxamides as hyaluronidase inhibitors
  • Fuconojirimycin derivatives as inhibitors of α-fucosidases
  • Indole-2 and 3-carboxamides as selective cyclooxygenase-2 inhibitors
  • Indole amides as antihistaminic agents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)