Merck
B27609
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxygramine
98%
Sinónimos:
5-Benzyloxy-3-(dimethylaminomethyl)indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
280.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
98%
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)